Learn More
Velp Scientifica™ Homogeneizador OV5
Código de producto. 11658128 Tienda Velp Productos
Change view
Click to view available options
Velocidad:
De 10000 rpm a 30000 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Velocidad unitSize
11658128 De 10000 rpm a 30000 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 11658128 Proveedor Velp Scientifica™ N.º de proveedor R20900010
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Homogeneiza, mezcla, muele y dispersa muestras de tejidos biológicos, productos farmacéuticos, cosméticos y productos alimentarios. El homogeneizador Velp Scientifica™ OV5 es versátil y puede combinarse con una amplia selección de configuraciones de estátor y rotor.
Homogeneizador versátil
  • Un eje para todas las aplicaciones
  • Selección de rotores y estátores para adaptarse a la aplicación
  • Volumen de agitación de hasta 8 l (agua) como homogeneizador
  • Volumen de agitación de hasta 40 l (agua) como mezclador de alta velocidad
  • Permite trabajar con líquidos de hasta 10 000 mPa*s (cP).
  • Velocidad variable de 10 000 a 30 000 rpm
Fácil manejo
  • El eje se conecta de manera rápida y sencilla a través de un gancho a presión.
  • La configuración del rotor/estátor se puede montar en cuestión de segundos.
Diseño robusto
  • Eje de acero inoxidable con cierres de PTFE
  • Protección contra sobrecarga
  • Arranque suave e interruptor de seguridad
Especificaciones
Tipo de producto Homogeneizador
Velocidad De 10000 rpm a 30000 rpm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz, 500 W
Vataje 500 W
Capacidad (métrico) 8 l (homogeneizador), 40 l (mezclador de alta velocidad)
Fondo (métrico) 70 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 70 x 255 x 70 mm
Altura (métrico) 255 mm
Longitud (métrico) 70 mm
Anchura (métrico) 255 mm
Material Tecnopolímero
Para utilizar con (aplicación) Dispersión, homogeneización y mezcla de tejidos biológicos, productos farmacéuticos, cosméticos y productos alimentarios
Modelo OV5
Cantidad de embalaje 1 unidad
Peso (métrico) 1,3 kg