Learn More
Diclorhidrato de homoclorciclizina, LoGiCal
Código de producto. 30458918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30458918 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30458918 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3101.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homochlorcyclizine Dihydrochloride
CAS 1982-36-1
Nombres de analitos o componentes Homochlorcyclizine Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H23 Cl N2 . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Homochlorcyclizine Dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepine hydrochloride (1:2), 1-(p-Chloro-α-phenylbenzyl)hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepine dihydrochloride, 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]hexahydro-4-methyl-1H-1,4-diazepine dihydrochloride, 1-((4-Chlorophenyl)(phenyl)methyl)-4-methyl-1,4-diazacycloheptane dihydrochloride, Homochlorcyclizine dihydrochloride, Homochlorcyclizine hydrochloride, NSC 169498, SA 97 dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H23ClN2.2ClH/c1-21-12-5-13-22(15-14-21)19(16-6-3-2-4-7-16)17-8-10-18(20)11-9-17;;/h2-4,6-11,19H,5,12-15H2,1H3;2*1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.Cl.CN1CCCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC 1-[(4-clorofenil)-fenilmetil]-4-metil-1,4-diazepano; diclorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 387.77
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.1083 g/mol