Learn More
Homocapsaicina I, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homocapsaicin I |
| CAS | 58493-48-4 |
| Fórmula molecular | C19 H29 N O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Homocapsaicin I, (E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-9-methyl-7-Decenamide, (7E)-N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-9-methyl-7-decenamide, E-Homocapsaicin, Homocapsaicin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H29NO3/c1-15(2)9-7-5-4-6-8-10-19(22)20-14-16-11-12-17(21)18(13-16)23-3/h7,9,11-13,15,21H,4-6,8,10,14H2,1-3H3,(H,20,22)/b9-7+ |
| SMILES | COc1cc(CNC(=O)CCCCC\C=C\C(C)C)ccc1O |
| Nombre IUPAC | (E)-N-[(4-hidroxi-3-metoxifenil)metil]-9-metildec-7-enamida |
| Peso molecular (g/mol) | 319.438 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.215 |