Learn More
Homoalilglicina, TRC
Código de producto. 30396063
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30396063 50 mg
30401098 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30396063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH58401050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16258-05-2
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo 2-Amino-5-hexenoic Acid
Nombre IUPAC 2-aminohex-5-ácido enóico
SMILES NC(CCC=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homoallylglycine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-3-4-5(7)6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.079