Learn More
Homo Sildenafil-d5, TRC
Código de producto. 30403048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403048 10 mg
30392059 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30403048 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH61515210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216711-61-3
Fórmula molecular C23H27D5N6O4S
Peso molecular (g/mol) 493.63
Sinónimo 5-[2-Ethoxy-5-[(4-(ethyl-d5)-1-piperazinyl)sulfonyl]phenyl]-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one
Nombre IUPAC 5-(2-etoxi-5-((4-(etil-d5)piperazina-1-il)sulfonil)fenil)-1-metil-3-propil-1,6-dihidro-7H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES O=C(N1)C2=C(C(CCC)=NN2C)N=C1C3=CC(S(N4CCN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])CC4)(=O)=O)=CC=C3OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homo Sildenafil-d5
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H32N6O4S/c1-5-8-18-20-21(27(4)26-18)23(30)25-22(24-20)17-15-16(9-10-19(17)33-7-3)34(31,32)29-13-11-28(6-2)12-14-29/h9-10,15H,5-8,11-14H2,1-4H3,(H,24,25,30)/i2D3,6D2
Formula Weight (peso de la fórmula) 493.24