Learn More
Homo-PROTAC pVHL30 degrader 1, MedChemExpress
Descripción
Homo-PROTAC pVHL30 degrader 1 is a potent pVHL30 degrader based on PROTAC, consists of two ligands of von Hippel-Lindau.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homo-PROTAC pVHL30 degrader 1 |
| CAS | 2244684-49-7 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C58H82N8O14S2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 150 mg/mL (127.18 mM) |
| SMILES | CC1=C(C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@]([H])(O)CN3C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCOCCOCCOCC(N[C@@H](C(C)(C)C)C(N4[C@H](C(NCC5=CC=C(C6=C(C)N=CS6)C=C5)=O)C[C@@]([H])(O)C4)=O)=O)=O)=O)=O)C=C2)SC=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 1179.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1179.45 |
| Mostrar más |