Learn More
Homo-PROTAC cereblon degrader 1, MedChemExpress
Código de producto. 16467217
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467217 5 mg 5 miligramos
16444498 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16467217 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111594
MedChemExpress Homo-PROTAC cereblon degrader 1 (compound 15a) is a highly potent and efficient Cereblon (CRBN) degrader with only minimal effects on IKZF1 and IKZF3.
Homo-PROTAC cereblon degrader 1 (compound 15a) is a highly potent and efficient Cereblon (CRBN) degrader with only minimal effects on IKZF1 and IKZF3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homo-PROTAC cereblon degrader 1
CAS 2244520-98-5
Color Verde
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H32N6O10
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (302.74 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1C2CCC(NC2=O)=O)C3=CC=CC(NCCOCCOCCNC4=C5C(C(N(C6CCC(NC6=O)=O)C5=O)=O)=CC=C4)=C3C1=O
Peso molecular (g/mol) 660.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 660.63
Porcentaje de pureza 98.31%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death