Learn More
Homo-L-tirosina hidrobromuro, TRC
Código de producto. 30398790
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30398790 100 mg 100 miligramos
30402941 500 mg -
30399466 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30398790 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH668000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 141899-12-9
Fórmula molecular C10H14BrNO3
Peso molecular (g/mol) 276.13
Sinónimo (alphaS)-Amino-4-hydroxybenzenebutanoic Acid Hydrobromide
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-4-(4-hidroxifenil)ácido butanoico; Hidrobromuro
SMILES Br.N[C@@H](CCc1ccc(O)cc1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homo-L-tyrosine Hydrobromide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO3.BrH/c11-9(10(13)14)6-3-7-1-4-8(12)5-2-7;/h1-2,4-5,9,12H,3,6,11H2,(H,13,14);1H/t9-;/m0./s1
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.0157