Learn More
Schuett Biotec™ Homgen™ Homogeneizador semiautomático
Código de producto. 10190771
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
10190771 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 10190771 Proveedor Schuett Biotec™ N.º de proveedor 3201011
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7850.12€
    6581.61€ / paquete de 1
    Ahorro 1268.51€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Especificaciones
Tensión 230 V
Incluye Recipiente de refrigeración, mandril universal de agarre rápido y adaptador de sujeción universal