Learn More
Metilbromuro de homatropina, Mikromol™
Descripción
Metilbromuro de homatropina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homatropine methylbromide |
| CAS | 80-49-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Homatropine methylbromide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C17 H24 N O3 . Br |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Homatropine Methylbromide, (1R,3r,5S)-3-[[(2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24NO3.BrH/c1-18(2)13-8-9-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-16,19H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t13-,14+,15+,16-;/m1./s1 |
| SMILES | [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [(1S,5R)-8,8-dimetil-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-il] (2R)-2-hidroxi-2-fenilacetato;bromuro |
| Mostrar más |