Learn More
Homatropine methylbromide, MedChemExpress
Código de producto. 16494587
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494587 50 mg 50 miligramos
16478746 100 mg 100 miligramos
16441456 200 mg 200 miligramos
16412276 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16494587 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1388
MedChemExpress Homatropine methylbromide (Homatropine methobromide) is muscarinic AChR antagonist, inhibits endothelial and smooth muscle muscarinic receptors of WKY-E and SHR-E with IC50 of 162.5 nM and 170.3 nM, respectively.
Homatropine methylbromide (Homatropine methobromide) is muscarinic AChR antagonist, inhibits endothelial and smooth muscle muscarinic receptors of WKY-E and SHR-E with IC50 of 162.5 nM and 170.3 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homatropine methylbromide
CAS 80-49-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H24BrNO3
Cantidad 50 mg
Sinónimo Homatropine methobromide
Información de solubilidad DMSO : ≥ 31 mg/mL (83.72 mM)
SMILES C[N+]1([C@@H]2C[C@@H](OC(C(O)C3=CC=CC=C3)=O)C[C@H]1CC2)C.[Br-]
Peso molecular (g/mol) 370.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation