Learn More
Metilbromuro de homatropina, LoGiCal
Código de producto. 30461237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30461237 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461237 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0792.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homatropine methylbromide
CAS 80-49-9
Nombres de analitos o componentes Homatropine methylbromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H24 N O3 . Br
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Homatropine Methylbromide, (1R,3r,5S)-3-[[(2RS)-2-Hydroxy-2-phenylacetyl]oxy]-8,8-dimethyl-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
Fórmula InChI InChI=1S/C17H24NO3.BrH/c1-18(2)13-8-9-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7,13-16,19H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t13-,14+,15+,16-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES [Br-].C[N+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](O)c3ccccc3
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8,8-dimetil-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-il] (2R)-2-hidroxi-2-fenilacetato;bromuro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 370.28
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 369.094 g/mol