Learn More
Clorhidrato de homatropina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Homatropine Hydrochloride |
| CAS | 637-21-8 |
| Fórmula molecular | C16 H21 N O3 . Cl H |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), 1αH,5αH-Tropan-3α-ol, mandelate (ester), hydrochloride (8CI), Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (9CI), Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo-(±)-, Homatropine hydrochloride (6CI), Benzeneacetic acid, α-hydroxy-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14+,15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](O)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] (2R)-2-hidroxi-2-fenilacetato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 311.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 311.1288 |