Learn More
Clorhidrato de homatropina, LoGiCal
Código de producto. 30458419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458419 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458419 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3214.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homatropine Hydrochloride
CAS 637-21-8
Nombres de analitos o componentes Homatropine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H21 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Homatropine hydrochloride (6CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (1:1), 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol, mandelate (ester), hydrochloride (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo-(+/-)-, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrochloride, endo-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14+,15-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](O)c3ccccc3
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] (2R)-2-hidroxi-2-fenilacetato;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 311.8
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.1288 g/mol