Learn More
Hidrobromuro de homatropina, LoGiCal
Código de producto. 30459150
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459150 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459150 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1649.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homatropine Hydrobromide
CAS 51-56-9
Nombres de analitos o componentes Homatropine Hydrobromide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H21 N O3 . Br H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Homatropine hydrobromide, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl (2RS)-2-hydroxy-2-phenylacetate hydrobromide, Homatropine bromide, Isopto Homatropine, Mandelic acid tropine ester hydrobromide, 1alphaH,5alphaH-Tropan-3alpha-ol, mandelate (ester), hydrobromide (8CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrobromide (9CI), Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrobromide, endo-, (+/-)-Homatropine bromide, Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-, (3-endo)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, hydrobromide (1:1)
Fórmula InChI InChI=1S/C16H21NO3.BrH/c1-17-12-7-8-13(17)10-14(9-12)20-16(19)15(18)11-5-3-2-4-6-11;/h2-6,12-15,18H,7-10H2,1H3;1H/t12-,13+,14+,15-;/m1./s1
Tipo de solución Neat
SMILES Br.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)[C@H](O)c3ccccc3
Nombre IUPAC [(1R,5S)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] (2R)-2-hidroxi-2-fenilacetato;hidrobromuro
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 356.25
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.0783 g/mol