Learn More
Homatropine Bromide, MedChemExpress
Código de producto. 16470988
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16470988 5 g 5 g
16432229 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16470988 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0547A
MedChemExpress Homatropine Bromide is muscarinic AChR antagonist that is an anticholinergic medication.
Homatropine Bromide is muscarinic AChR antagonist that is an anticholinergic medication.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Homatropine Bromide
Forma física Solid
CAS 51-56-9
Color Blanco
Cantidad 5 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H22BrNO3
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo Homatropine hydrobromide
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (280.70 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (280.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C(C1=CC=CC=C1)O)O[C@H]2C[C@@H](CC3)N(C)[C@@H]3C2.Br
Peso molecular (g/mol) 356.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.25
Porcentaje de pureza 99.99%