Learn More
Holomicina, TRC
Código de producto. 30397426
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397426 25 mg
30400959 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397426 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH45849025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 488-04-0
Fórmula molecular C7 H6 N2 O2 S2
Peso molecular (g/mol) 214.26
Sinónimo N-(4,5-Dihydro-5-oxo-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-6-yl)acetamide, 6-Acetamido-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one, 6-(Acetylamino)-1,2-dithiolo[4,3-b]pyrrol-5(4H)-one
Nombre IUPAC N-(5-oxo-4H-ditiolo[4,3-b]pirrol-6-il)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=C2SSC=C2NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holomycin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6N2O2S2/c1-3(10)8-5-6-4(2-12-13-6)9-7(5)11/h2H,1H3,(H,8,10)(H,9,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.9871
Porcentaje de pureza >95%