Learn More
Estándar de holmio: Ho a 10000 μg/mL en HNO3 al 5%
Código de producto. 30320763
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Código de producto. Cantidad
30320763 100 mL
1 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 30320763 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor VHGTHON100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium
CAS 7440-60-0
Nombres de analitos o componentes Holmium
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular Ho
Concentración 10000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Sinónimo Ho
Fórmula InChI InChI=1 S/Ho
Tipo de solución Solución única
SMILES [Ho]
Elemento Ho
Nombre IUPAC holmio
Solvent or Matrix Diluir HNO3
Industry Type Ensayos petroquímicos
Peso molecular (g/mol) 164.93
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.93