Learn More
Estándar de berilio para ICP, 1000μ g/ml HNO3 al 2 %, grado de garantía, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 10589642 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
125 mL
Tamaño de la unidad:
125 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10589642 125 mL 125 ML
1 options
Código de producto. 10589642 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor PLHO22Y
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.72€
    74.53€ / 125 ml
    Ahorro 19.19€
    20% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Certificado de acuerdo con la Guía ISO/IEC 34, material de referencia certificado con trazabilidad conforme al NIST
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
AnalitoConcentración
Ho1000 μ g/ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium Standard
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
CAS 12055-62-8, 7697-37-2, 7732-18-5
Certificado de análisis El Certificado de Análisis de Garantía informa hasta 39 elementos a nivel ppb.
% mín. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para ICP y estándares ICP-MS. El valor encontrado de las impurezas metálicas traza se indica en el Certificado de Análisis.
% máx. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Fórmula molecular Ho2O3
Número MDL MFCD00011053
Técnica AA, ICP
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Clave InChI OWCYYNSBGXMRQN-UHFFFAOYSA-N
Tipo Material de referencia certificado
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ho+3].[Ho+3]
Nombre IUPAC trioxidandiuro de diholmio(3+)
Solvent or Matrix 2% HNO3
Peso molecular (g/mol) 377.86
Cantidad 125 mL
Grado Plasma
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1000 μg/ml
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1000 µg/mL Holmium
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, holmiumoxide
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio