Learn More
Varilla de holmio, 6,35 mm de diámetro, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385108
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mm
50 mm
Tamaño de la unidad:
10 mm
50 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385108 10 mm 10 mm
11395108 50 mm 50 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385108 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044050.HF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en mylar bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-60-0
Fórmula molecular Ho
Peso molecular (g/mol) 164.93
Número MDL MFCD00011049
Clave InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nombre IUPAC holmio
SMILES [Ho]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium rod
Nombre de nota ≈6.35mm (0.25 in.) dia.
Cantidad 10 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈0.28g/mm
Formulario ≈0,28g/mm, varilla fundida, el diámetro es aproximado
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%