Learn More
Polvo de holmio, malla -200, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15462567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15462567 25 g 25 g
15452567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15462567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045919.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-60-0
Fórmula molecular Ho
Peso molecular (g/mol) 164.93
Número MDL MFCD00011049
Clave InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nombre IUPAC holmio
SMILES [Ho]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium powder
Color Plata
Cantidad 25 g
Tamaño de malla −200 Mesh
Olor Odorless
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formulario Polvo
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Número UN UN3089
Porcentaje de pureza 99.9%