Learn More
Piezas de holmio, 99,9 % (base metálica sin Ta), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11350679
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11350679 5 g 5 g
11340679 1 g 1 g
11330679 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11350679 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000142.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-60-0 | Ho | 164.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado en frasco de polietileno estable al aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-60-0
Fórmula molecular Ho
Peso molecular (g/mol) 164.93
Número MDL MFCD00011049
Clave InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nombre IUPAC holmio
SMILES [Ho]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium pieces
Cantidad 5 g
Envase Frasco de polietileno
Formulario Piezas
Notas del porcentaje del ensayo (Base metálica sin Ta)
Porcentaje de pureza 99.9%