Learn More
Thermo Scientific™ Patrón de verificación de solución de óxido de holmio
Código de producto. 11823654 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Óxido de holmio en solución de ácido perclórico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11823654 Óxido de holmio en solución de ácido perclórico cada uno
1 options
Este patrón se ha calificado para el uso con instrumentos con un ancho de banda espectral < 3 nm.
Código de producto. 11823654 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 222226400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1340.00€
    1235.67€ / paquete de 1
    Ahorro 104.33€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Este patrón se ha calificado para el uso con instrumentos con un ancho de banda espectral < 3 nm.
El patrón de solución de óxido de holmio Thermo Scientific™ trazable al NIST™ verifica la exactitud de la longitud de onda de los espectrofotómetros UV-Visible.
El patrón de solución de óxido de holmio Thermo Scientific trazable al NIST™ verifica la exactitud de la longitud de onda de los espectrofotómetros UV-Visible.
El óxido de holmio en la solución de ácido perclórico es un patrón preferido para verificar la exactitud de la longitud de onda de un espectrofotómetro según las directrices de la farmacopea internacional.
  • Se han sellado permanentemente en una cubeta de cuarzo que permite su uso en la gama UV profunda.
  • Muestra picos agudos y estables dentro de la gama de 219 a 650 nm—Se puede correlacionar fácilmente con las longitudes de onda del pico máximo.
  • Las lecturas observadas en cada pico se comparan con los valores previstos en el certificado suministrado con el patrón.
  • Las lecturas que no se encuentren dentro del intervalo esperado pueden indicar un error de rendimiento del instrumento.
Este patrón se ha calificado para el uso con instrumentos con un ancho de banda espectral < 3 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibración Trazable al NIST/NPL
Descripción Patrón de longitud de onda; patrón de verificación
Tipo Óxido de holmio en solución de ácido perclórico