Learn More
Óxido de holmio, 40.000 mg/L en HClO4 al 10%, 30 mL, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mL
Tamaño de la unidad:
30 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30323964 30 mL 30 ml
1 options
Código de producto. 30323964 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREO000031
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 30 mL
Concentración 40000 mg/L
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Disolvente o matriz 10% de ácido perclórico