Learn More
Lámina de holmio, 0,62 mm de grosor, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
25 mm
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11346587 25 x 25 mm 25 mm
11345709 50 x 50 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000596.FF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-60-0 | Molecular Formula: Ho | Molecular Weight: 164.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-60-0
Fórmula molecular Ho
Peso molecular (g/mol) 164.93
Número MDL MFCD00011049
Clave InChI KJZYNXUDTRRSPN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo atom, unii-w1xx32sqn1, w1xx32sqn1, foil, holmio, chips, ingot, pieces, powder, acmc-1c9ym
PubChem CID 23988
ChEBI CHEBI:49648
Nombre IUPAC holmio
SMILES [Ho]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Holmium foil
Nombre de nota 0.62mm (0.024 in.) thick
Cantidad 25 x 25 mm
Olor Odorless
Envase Mylar bajo argón
Peso ≈3.4g/25x25mm
Formulario Papel de aluminio
Notas del porcentaje del ensayo (REO)
Porcentaje de pureza 99.9%