Learn More
Thermo Scientific™ Lámparas de cátodo hueco para espectrómetros de absorción atómica de la serie iCE™ 3000
Código de producto. 17104991 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Lámparas de cátodo hueco, datos codificados
Lámpara:
Con código de datos para Ag/Au
Con código de datos para Cr/Mn
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Lámpara Tamaño de la unidad
17104991 Lámparas de cátodo hueco, datos codificados Con código de datos para Cr/Mn cada uno
11504052 Lámparas de cátodo hueco, datos codificados Con código de datos para Ag/Au cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17104991 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 942339331141
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Para aprovechar toda la flexibilidad de su sistema de AAS Thermo Scientific™ iCE™ serie 3000, ofrecemos una amplia gama de lámparas de cátodo hueco precodificadas y sin codificar.
Para aprovechar toda la flexibilidad de su espectrómetro de absorción atómica Thermo Scientific™ iCE™ serie 3000, hay disponible una amplia gama de lámparas de cátodo hueco Thermo Scientific™ precodificadas y sin codificar para manipular los elementos que haya seleccionado para analizar. Tanto si necesita una lámpara de cátodo para un solo elemento dedicado como una lámpara para varios elementos, siempre tendrá a su disposición un modelo que se ajuste a sus necesidades, precodificado o sin codificar.
Para aprovechar toda la flexibilidad de su espectrómetro de absorción atómica Thermo Scientific™ iCE™ serie 3000, hay disponible una amplia gama de lámparas de cátodo hueco Thermo Scientific precodificadas y sin codificar para manipular los elementos que haya seleccionado para analizar. Tanto si necesita una lámpara de cátodo para un solo elemento dedicado como una lámpara para varios elementos, siempre tendrá a su disposición un modelo que se ajuste a sus necesidades, precodificado o sin codificar.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetros de absorción atómica de la serie iCE 3000
Tipo Lámparas de cátodo hueco, datos codificados
Lámpara Con código de datos para Cr/Mn