Learn More
Cole-Parmer™ Lámpara de cátodo hueco, calcio, 37 mm
Código de producto. 13033540
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Lámparas de cátodo hueco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
13033540 Lámparas de cátodo hueco cada uno
1 options
Código de producto. 13033540 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 1194963
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    429.86€
    408.18€ / paquete de 1
    Ahorro 21.68€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
Consiga resultados de absorción atómica fiables con lámparas de alto rendimiento para sus espectrómetros
Las lámparas de cátodo hueco de un solo elemento de calcio (Ca) alcanzan rápidamente un rendimiento de equilibrio, ofrecen una intensidad de luz constante a largo plazo y bajo nivel de ruido con una buena calibración. Dentro de cada lámpara hay un gran volumen de gas inerte para aumentar la vida útil de la lámpara a 5000 mA horas.
  • Realizar tiempos de arranque más rápidos
  • Reduzca sus costos operativos con horas de amperaje de vida útil más prolongada
  • Intensidad de luz continua durante períodos de tiempo más prolongados
  • Compatible con: Sin codificar
Especificaciones
Material Calcio
Modelo 11949-63
Tipo de producto Lámparas de cátodo hueco