Learn More
DWK Life Sciences Dispositivo de sujeción para recipientes de reacción, de acero con cromo-níquel
Código de producto. 10675401 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
DN 100
DN 150
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Descripción Tamaño de la unidad
10675401 DN 150 cada uno
10665401 DN 100 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10675401 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 290735701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1025.00€
    910.47€ / paquete de 1
    Ahorro 114.53€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
El dispositivo de sujeción está conectado a un trípode y sirve para suspender y mantener los recipientes de reacción dentro de la campana extractora.
Los recipientes de reacción se pueden utilizar y templar de varias maneras. Para evitar que el aparato de reacción se mueva durante el ensayo, lo ideal es suspender el recipiente de reacción de un trípode mediante un dispositivo de sujeción. De este modo, los medios de enfriamiento y calentamiento pueden alimentarse de manera flexible desde abajo al recipiente de reacción y retirarse nuevamente.
  • Para la suspensión fija de la tapa y del recipiente de reacción en una varilla de trípode
Especificaciones
Descripción DN 150
Material Acero con cromo-níquel
Para utilizar con (aplicación) Soporte para tapas y recipientes de reacción; montaje
N.° por paquete 1/paq.
Esterilizables en autoclave No autoclavable