Learn More
OHAUS™ Abrazadera de soporte
Código de producto. 15702249 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Aluminio
Niquelado
Modelo:
Agarre a estante
Gigante
Giratorio
Normal
Todas las posiciones
Ultrapinza
Universal
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Modelo unitSize
15702249 Aluminio Gigante cada uno
15712249 Niquelado Normal cada uno
15712409 Acero inoxidable Gigante cada uno
15722279 Acero inoxidable Giratorio cada uno
15722299 Niquelado Todas las posiciones cada uno
15732269 Acero inoxidable Normal cada uno
15752359 Aluminio Agarre a estante cada uno
15772259 Niquelado Giratorio cada uno
15772459 Aluminio Ultrapinza cada uno
15792239 Aluminio Normal cada uno
15792309 Aluminio Universal cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15702249 Proveedor OHAUS™ N.º de proveedor 30392196
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera de soporte OHAUS™ proporciona un soporte seguro para sujetar el material de vidrio en posiciones elevadas.
  • El acero inoxidable es esterilizable en autoclave y resistente a la corrosión
  • El aluminio es ligero pero fuerte
  • El hierro fundido con acabado esmaltado negro es resistente a los productos químicos
  • Disponible en diferentes formas y tamaños para adaptarse a las necesidades del laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Modelo Gigante
Tipos de conector Ángulo de conexión fijo de 90°
Tipo Soporte
Material Aluminio
Descripción Abrazadera, soporte, Jumbo, CLC-JUMBOA
Longitud (imperial) 2,25 in
Longitud (métrico) 57,20 mm
Tamaño Gigante
Tamaño (métrico) del asa 0 a 21 mm