Learn More
HOKU-81, MedChemExpress
Código de producto. 16443756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16443756 25 mg 25 miligramos
16420538 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16443756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50291
MedChemExpress HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
HOKU-81 (4-Hydroxytulobuterol) is one of the metabolites of Tulobuterol (HY-B1810). HOKU-81 is a potent and selective β2-adrenoceptor stimulant. HOKU-81 has bronchodilating effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HOKU-81
CAS 58020-43-2
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H18ClNO2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 4-Hydroxytulobuterol
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (205.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES ClC1=C(C(O)CNC(C)(C)C)C=CC(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 243.73
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.73
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation