Learn More
Secador de gel de vacío Hoefer™
Código de producto. 12855876
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12855876 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 12855876 Proveedor Hoefer N.º de proveedor GD2002
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
El usuario puede establecer temporizadores independientes para calor y para vacío
El usuario puede configurar temporizadores independientes para calor y vacío. El termostato es ajustable de 40 °C a 80 °C, ±2 °C - temperaturas que vaporizan el agua pero no queman los geles
  • Seca geles de acrilamida y agarosa de hasta 330 mm x 440 mm en tan solo 30 minutos.
  • La placa de aluminio pesada proporciona una distribución uniforme del calor y del vacío debajo del gel.
  • Una hoja de cubierta de silicona transparente permite al usuario ver el gel durante el secado
  • La silenciosa bomba de diafragma sin aceite mantiene el vacío bajo necesario para un secado rápido del gel. No requiere aceite ni trampa
Seque los geles de forma rápida, uniforme y segura, utilizando un método de vacío de calor seco.
Especificaciones
Tipo Secador de gel de vacío
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz