Learn More
Hoefer™ Unidades de transferencia TE42 y TE62
Descripción
- Más de 1,5 m de alambre de platino por electrodo proporciona una intensidad de campo uniforme para transferencias eficientes
- Los casetes con bisagras y codificados por colores permiten una carga sencilla y una fácil orientación del sándwich de gel.
- Se requieren volúmenes de tampón de 4 a 5 L, según el número de casetes procesados
- El modelo TE62 ofrece un intercambiador de calor incorporado en la base de la unidad.
- El modelo TE42 se puede utilizar con un intercambiador de calor opcional (n.° de fabricante TE47)
Certifications
Marcado CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Contenido y almacenamiento | Cámara inferior, tapa de seguridad con cables de alto voltaje, 2 paneles de electrodos, 2 casetes de gel, cuatro esponjas de espuma de 0,13 in de espesor, dos esponjas de espuma de 0,25 in de espesor, 25 hojas de papel secante, gancho para casete |
| El dispositivo tiene | Hasta 2 geles de 15 x 21 cm (con enfriamiento), hasta 4 geles de 15 x 21 cm (sin enfriamiento) |
| Tipo | Unidad de transferencia |
| Rango de humedad | Hasta el 80 % |
| Incluye | 2 casetes de gel, 6 esponjas en total |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Volumen del tampón (imperial) | 135,25 - 169,07 oz. |
| Volumen del tampón (métrico) | De 4000 a 5000 ml |
| Show More |