Learn More
Hoefer™ Unidad de inmunotransferencia de minitanque TE22
Código de producto. 10380895
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Tanque de transferencia Mighty Small™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
10380895 Tanque de transferencia Mighty Small™ cada uno
1 options
Código de producto. 10380895 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor TE22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1488.97€
    1235.61€ / paquete de 1
    Ahorro 253.36€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cámara tampón, tapa con cables, dos paneles de electrodos, cuatro casetes de gel, ocho esponjas de espuma de 0,13 in de espesor, cuatro esponjas de espuma de 0,25 in de espesor, 25 hojas de papel secante
La unidad económica y segura requiere una corriente mínima y tan solo 1 l de tampón
  • El intercambiador de calor de alúmina incorporado permite transferencias eficientes en menos de una hora
  • El electrodo de platino asegura un campo eléctrico uniforme para transferencias completas y uniformes
  • Los casetes con bisagras y codificados por colores permiten una carga sencilla y una fácil orientación del sándwich de gel.
  • El canal serpentino cubierto de alúmina en la base proporciona un excelente control de temperatura con un aumento de no °más de 5 °C durante un funcionamiento normal.
Certifications
Marcado CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
El dispositivo tiene Hasta 4 geles de 9 × 10 cm
Tipo Tanque de transferencia Mighty Small™
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Cámara de tampón inferior con intercambiador de calor de alúmina, tapa de seguridad con cables de alta tensión, dos paneles de electrodos de gel, cuatro casetes de gel, ocho esponjas de espuma gruesa de 0,13 pulg., cuatro esponjas de espuma gruesa de 0,25 pulg., 25 láminas de papel de inmunotransferencia, gancho de casete
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Volumen del tampón (imperial) ≈3,96 l (33,81 oz)
Volumen del tampón (métrico) ≈1000 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 6,49 x 5,51 x 9,44 pulg (16,5 x 14x 24 cm)
Longitud (imperial) 6,49 in
Longitud (métrico) 16,5 cm
Anchura (imperial) 5,51 in
Anchura (métrico) 14 cm
Altura (imperial) 9,44 in
Altura (métrico) 24 cm
Tensión 100 V
Vataje 200 W
Amperaje 500 mA