Learn More
Hoefer™ Piezas de repuesto y accesorios de la unidad de transferencia TE: esponjas
Description
- 3 o 6 mm de grosor
- 4 unidades
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Tanque de transferencia TE 42, TE 62 |
| Tipo | Esponja |
| Material | Espuma |
| Cantidad | 4 |
| Grosor (imperial) | 0,25 in |
| Grosor (métrico) | 0,6 cm |