Learn More
Hoefer™ Piezas de repuesto y accesorios de la unidad de transferencia TE: Cámara inferior/intercambiador de calor
Description
- Cámara inferior con intercambiador de calor
Specifications
Specifications
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de transferencia de mini tanque TE 22 |
| Tipo | Intercambiador de calor |
| Incluye | Conectores, gancho crochet y soporte |