Learn More
Hoefer™ Bandeja de funcionamiento submarina SUB13 Midi
Código de producto. 12625756
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidad submarina de electroforesis en gel SUB13 Midi
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
12625756 Unidad submarina de electroforesis en gel SUB13 Midi cada uno
1 options
Código de producto. 12625756 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SUB13UT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Accesorios para submarino SUB13 Midi
  • 12,8 x 15 cm
  • Junta de silicona
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Unidad submarina de electroforesis en gel SUB13 Midi
Tipo Bandeja de funcionamiento
Incluye Junta de silicona
Dimensiones (L x An) 5,9 x 5 in. (15 x 12,8 cm)
Longitud (imperial) 5,9 in
Longitud (métrico) 15 cm
Anchura (imperial) 5 in
Anchura (métrico) 12,8 cm