Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis vertical refrigerada doble SE600X Chroma Deluxe
Descripción
Includes
Cámara de tampón inferior (tanque), tapa de seguridad con cables, cámara de tampón superior con cátodo, intercambiador de calor con ánodo, 3 juegos de placas de vidrio (18 x 16 cm), cuatro conjuntos de abrazaderas de 16 cm, 6 levas, soporte de colado de gel doble con base de nivelación y nivel, barrera de tampón, plantilla de alineación Spacer Mate, herramienta de separación de placa Wonder Wedge, junta de gel.
- Los contornos redondeados permiten un fácil manejo, elevación, introducción de muestras y desmontaje
- Produce carriles rectos y bandas nítidas y bien definidas
- Ejecuta hasta cuatro geles (máximo 112 muestras) a la vez en condiciones idénticas (con el kit Club Sandwich accesorio)
- Acepta geles de 8 cm o 16 cm de largo.
- Admite geles de poliacrilamida desnaturalizantes y nativos, y la segunda dimensión de la electroforesis 2-D.
- Una amplia variedad de accesorios le permite adaptar las configuraciones de gel a sus necesidades
- Funciona con geles a temperaturas de 1 a 45 °C.
- Temperatura de almacenamiento: +15 °C a +30 °C
- No incluye peines ni espaciadores; pide dos peines SE511 y dos juegos de espaciadores de 16 cm de largo
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Rango de humedad | Hasta el 80 % |
| Incluye | Cámara para tampón inferior, cámara para tampón superior, tapa de seguridad con cables de alta tensión, intercambiador de calor, placas de vidrio, conjuntos de abrazadera, levas, juntas ranuradas para la cámara para tampón superior, soporte de colado de g |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento (métrico) | De 15 °C a 30 °C |
| Anchura (imperial) | 12,59 in |
| Anchura del gel (imperial) | 7,08 in |
| Anchura (métrico) | 32 cm |
| Anchura del gel (métrico) | 18 cm |
| Mostrar más |