Learn More
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical Serie SE 600: Sistema básico SE660
Código de producto. 12084657
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
1000 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
12084657 1000 V cada uno
1 options
Código de producto. 12084657 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1785.00€
    1740.68€ / paquete de 1
    Ahorro 44.32€
    2% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 20-01-2027
El intercambiador de calor integrado mantiene la temperatura entre 1° y 45°C (33.8° y 113°F) para ciclos más rápidos con resultados de calidad superior
  • Utilizar un gel o dos geles simultáneamente, cuatro con placas divisoras opcionales
  • Producen líneas rectas y bandas bien definidas, sin efecto sonrisa
  • Proporcionan dos mecanismos para disipar el calor
  • Los sándwiches de gel están completamente sumergidos en el tampón inferior para que ese calor se transfiera uniformemente en ambos lados del gel
  • Un intercambiador de calor suspendido verticalmente en la cámara inferior enfría o calienta el tampón de manera uniforme
  • El SE660 es más alto para adaptarse a los geles de hasta 24 cm de longitud
Adecuado para desnaturalización y poliacrilamida nativa, 2-D, enfoque isoeléctrico y electroforesis en gel de agarosa
Certifications
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, certificación CE, EN61010-1
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Cámara para tampón inferior, cámara para tampón superior, tapa de seguridad con cables de alta tensión, intercambiador de calor, placas de vidrio, conjuntos de abrazadera, levas, juntas ranuradas para la cámara para tampón superior, soporte de colado de g
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Temperatura de almacenamiento (métrico) De 15 °C a 30 °C
Volumen del tampón (imperial) 223,17 oz
Volumen del tampón (métrico) 6600 ml
Anchura (imperial) 12,59 in
Anchura del gel (imperial) 7,08 in
Anchura (métrico) 32 cm
Anchura del gel (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 14,56 in
Altura del gel (imperial) 9,44 pulg. (23,98 cm), 6,29 pulg. (15,98 cm), 3,14 pulg. (7,98 cm)
Altura (métrico) 37 cm
Tensión 1000 V
Vataje 50 W
Amperaje 500 mA