Learn More
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical serie SE600: Sistema básico
Código de producto. 11935418
Change view
Click to view available options
Tensión:
1000 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11935418 1000 V cada uno
1 options
Código de producto. 11935418 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El intercambiador de calor integrado mantiene la temperatura entre 1° y 45°C (33.8° y 113°F) para ciclos más rápidos con resultados de calidad superior
  • Ofrece una construcción duradera para décadas probadas de rendimiento
  • Utilizar un gel o dos geles simultáneamente, cuatro con placas divisoras opcionales
  • Producen líneas rectas y bandas bien definidas, sin efecto sonrisa
  • Proporcionan dos mecanismos para disipar el calor
  • Los sándwiches de gel están completamente sumergidos en el tampón inferior para que ese calor se transfiera uniformemente en ambos lados del gel
  • Un intercambiador de calor suspendido verticalmente en la cámara inferior enfría o calienta el tampón de manera uniforme
Adecuado para desnaturalización y poliacrilamida nativa, 2-D, enfoque isoeléctrico y electroforesis en gel de agarosa
Certifications
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, certificación CE, EN61010-1
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Cámara para tampón inferior, cámara para tampón superior, tapa de seguridad con cables de alta tensión, intercambiador de calor, placas de vidrio, conjuntos de abrazadera, levas, juntas ranuradas para la cámara para tampón superior, soporte de colado de gel doble con base de nivelación, nivel de burbuja, juntas laminadas para
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Temperatura de almacenamiento (métrico) De 15 °C a 30 °C
Volumen del tampón (imperial) 169,07 oz
Volumen del tampón (métrico) 5000 ml
Anchura (imperial) 12,59 in
Anchura del gel (imperial) 7,08 in
Anchura (métrico) 32 cm
Anchura del gel (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 11,41 in
Altura del gel (imperial) (6,29 x 3,14 pulg.)
Altura (métrico) 29 cm
Tensión 1000 V
Vataje 50 W
Amperaje 500 mA