Learn More
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical SE 600 Chroma
Código de producto. 11995418
Change view
Click to view available options
Tensión:
1000 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
11995418 1000 V cada uno
1 options
Código de producto. 11995418 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE600X151.5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El intercambiador de calor integrado mantiene la temperatura entre 1° y 45°C (33.8° y 113°F) para ciclos más rápidos con resultados de calidad superior
  • SE600 Chroma tiene dos asas laterales integradas y contornos redondeados que facilitan el manejo, elevación, introducción de muestras y desmontaje
  • Utilizar un gel o dos geles simultáneamente, cuatro con placas divisoras opcionales
  • Producen líneas rectas y bandas bien definidas, sin efecto sonrisa
  • Proporcionan dos mecanismos para disipar el calor
  • Los sándwiches de gel están completamente sumergidos en el tampón inferior para que ese calor se transfiera uniformemente en ambos lados del gel
  • Un intercambiador de calor suspendido verticalmente en la cámara inferior enfría o calienta el tampón de manera uniforme
Adecuado para desnaturalización y poliacrilamida nativa, 2-D, enfoque isoeléctrico y electroforesis en gel de agarosa
Certifications
UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, certificación CE, EN61010-1
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL61010-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Cámara para tampón inferior, cámara para tampón superior, tapa de seguridad con cables de alta tensión, intercambiador de calor, placas de vidrio, conjuntos de abrazadera, levas, juntas ranuradas para la cámara para tampón superior, soporte de colado de gel doble con base de nivelación, nivel de burbuja, juntas laminadas para
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Temperatura de almacenamiento (métrico) De 15 °C a 30 °C
Grosor del espaciador (imperial) 0,05 in
Separador del grosor (métrico) 0,15 cm
Volumen del tampón (imperial) 169,07 oz
Volumen del tampón (métrico) 5000 ml
Anchura (imperial) 12,59 in
Anchura del gel (imperial) 7,08 in
Anchura (métrico) 32 cm
Anchura del gel (métrico) 18 cm
Altura (imperial) 11,41 in
Altura del gel (imperial) (6,29 x 3,14 pulg.)
Altura (métrico) 29 cm
Fondo (imperial) 5,51 in
Fondo (métrico) 14 cm
Tensión 1000 V
Vataje 50 W
Amperaje 500 mA