Learn More
Hoefer™ Accesorio de unidad de electroforesis vertical SE 250, separadores en T
Código de producto. 11569653
Change view
Click to view available options
Grosor (métrico):
0,07 cm
0,1 cm
0,15 cm
Color:
Blanco
Gris
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Grosor (métrico) Color unitSize
11569653 0,15 cm Gris paquete de 2
10560313 0,1 cm Blanco paquete de 2
10229734 0,07 cm Gris paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11569653 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE2119T21.5
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para uso con la unidad de electroforesis vertical SE 250
  • PVC
  • Longitud: 8 cm
Especificaciones
Color Gris
Para utilizar con (equipo) Unidad de electroforesis vertical SE 250
Tipo Espaciador en forma de T.
Material PVC
Grosor (imperial) 0,05 in
Grosor (métrico) 0,15 cm
Longitud (métrico) 8 cm
Anchura (métrico) 0,1 cm