Learn More
Hoefer™ Accesorio de unidad de electroforesis vertical SE 250, separadores en T
Descripción
- PVC
- Longitud: 8 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis vertical SE 250 |
| Tipo | Espaciador en forma de T. |
| Material | PVC |
| Grosor (imperial) | 0,03 in |
| Grosor (métrico) | 0,1 cm |
| Longitud (métrico) | 8 cm |
| Anchura (métrico) | 0,1 cm |