Learn More
Hoefer™ Piezas de repuesto para la unidad de electroforesis HE 33: Conjunto de cámara de tampón
Descripción
- Conjunto de cámara de tampón
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Unidad submarina HE33 Mini |
| Tipo | Conjunto de cámara de tampón |
| Incluye | Cámara de tampón (base) con patas, cables de electrodo de platino y conector tipo banana |