Learn More
Hoefer™ Adaptador de fuente de alimentación
Código de producto. 11948168
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Tomas de salidas 4 mm antiguas para aceptar cables de seguridad de 4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
11948168 Tomas de salidas 4 mm antiguas para aceptar cables de seguridad de 4 mm cada uno
1 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 11948168 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor PSA410
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.20€
    32.75€ / paquete de 1
    Ahorro 5.45€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Includes
Incluye un adaptador rojo, un adaptador negro y una llave hexagonal de 1,5 mm
Adapta modelos antiguos de tomas de salidas 4 mm para aceptar cables de seguridad de 4 mm
Este adaptador no interfiere con el uso de otros cables de 4 mm.
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Tomas de salidas 4 mm antiguas para aceptar cables de seguridad de 4 mm
Tipo Adaptador de fuente de alimentación
Incluye 2 adaptadores: uno rojo, uno negro y una llave hexagonal de 1,5 mm