Learn More
Hoefer™ Cable de platino
Código de producto. 15598981
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (imperial):
36 in
72 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
15598981 72 in cada uno
15588981 36 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15598981 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE600472
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Alambre de platino de repuesto, diámetro de 0,026 cm (0,01 in)
El alambre de platino es relativamente frágil. La manipulación e instalación de alambre de platino es una tarea más adecuada para los profesionales.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (métrico) 0,25mm
Longitud (imperial) 72 in
Material Platinum
Tipo de producto Cable de platino