Learn More
Hoefer™ Colador de gel múltiple Hoefer™
Código de producto. 12064707
Change view
Click to view available options
Incluye:
Incluye 20 placas de vidrio, 18 x 16 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
12064707 Incluye 20 placas de vidrio, 18 x 16 cm cada uno
1 options
Código de producto. 12064707 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SE615
Permite que varios geles con gradiente u homogéneos se fundan simultáneamente. Geles con gradiente u homogéneos.
  • Lanza hasta diez geles de 16 cm de largo.
  • Fácil de usar y sin fugas
  • Funde geles homogéneos o con gradiente
    • Vierte los geles homogéneos directamente en la parte superior de la cámara de colado
    • Bombea los geles con gradiente a través de un puerto de entrada en el fondo
Incluye:
  • Cuerpo de colador con junta
  • Plantilla de –alineación de espaciadores
  • Placa frontal
  • Tornillos –de mariposa 2 piezas
  • Abrazaderas –4 piezas
  • Juego de tapones de llenado
  • Placas de vidrio
  • Gorra de vinilo negra
  • Hojas de –filtro 5 piezas
  • Sellado de gel
  • Papel encerado –100 hojas, precortado
  • Nivel de burbuja
Especificaciones
Descripción 10 coladores de gel
Tipo Colador de gel múltiple
Incluye Incluye 20 placas de vidrio, 18 x 16 cm