Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis vertical MiniVE
Descripción
Includes
Tanque con tapa, tres placas de vidrio rectangulares de 10 x 10,5 cm, tres placas de vidrio con muescas de 10 x 10,5 cm, dos módulos de gel, dos peines de 10 pocillos de 1 mm de espesor, dos juegos de espaciadores de 1 mm de espesor
- El módulo de gel es al mismo tiempo un soporte de colado y una cámara para tampón superior
- El sistema de refrigeración asegura la uniformidad de temperatura necesaria para las vías rectas y las bandas planas
- El módulo de transferencia opcional (n.° de fabricante SE302) permite moldear, procesar y transferir geles en un solo instrumento.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Rango de humedad | Hasta el 80 % |
| Incluye | Cámara para tampón inferior (tanque), módulos de gel con juntas - 2 conjuntos, tapa de seguridad con cables de alta tensión, placas de vidrio rectangulares, placas de vidrio con muescas, peines, separadores en forma de T, etiquetas de posicionamiento, herramienta de separación de placas Wonder Wedge, sellado de gel |
| Temperatura máxima (imperial) | 113 °F |
| Temperatura máxima (métrico) | 45 °C |
| Temperatura de almacenamiento (métrico) | De 15 °C a 30 °C |
| Grosor del espaciador (imperial) | 0,03 in |
| Separador del grosor (métrico) | 0,1 cm |
| Volumen del tampón (imperial) | 47,33 oz |
| Volumen del tampón (métrico) | 1400 ml |
| Mostrar más |