Learn More
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical Mighty Small™ II Mini
Combine las ventajas de un formato pequeño y una refrigeración eficiente para la detección rápida de proteínas y ácidos nucleicos
Marca:  Hoefer™ SE250-10A-.75
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11519683
  • 882.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 26-08-2025
Añadir a la cesta
Includes: El sistema básico SE250 incluye: cámara de tampón superior, cámara de tampón inferior, tapa de seguridad con interbloqueo con cables, diez placas de vidrio de 10 x 8 cm, dos placas de alúmina con muescas de 10 x 8 cm, cuatro abrazaderas de resorte, junta de gel, adhesivo de localización de pocillo y espaciador. El sistema completo SE250 también incluye: colador de gel doble, dos peines de 10 pocillos de 0,75 mm de grosor y dos pares de espaciadores de 0,75 mm de grosor. El sistema básico SE260 incluye los mismos componentes que los sistemas básicos SE250, excepto las placas de vidrio y alúmina. Los sistemas completos SE260 incluyen además colador de gel doble, diez placas de vidrio de 10,5 x 10 cm, cinco placas de alúmina con muesca de 10,5 x 10 cm, dos peines para 10 pocillos y dos pares de separadores (de 0,75 mm o 1,5 mm de grosor; consulte la tabla de pedidos).
Descripción
Descripción
Combine las ventajas de un formato pequeño y una refrigeración eficiente para la detección rápida de proteínas y ácidos nucleicos
  • Realice dos ciclos de geles a la vez
  • Produzca separaciones de alta resolución en tan solo 45 minutos sin “curvatura” de la banda
  • Utilice placas de alúmina (incluidas con los modelos especificados) para una refrigeración eficaz
  • Volumen de tampón: 300 ml
Aplicaciones:
Ideal para acrilamida en gradiente y uniforme, agarosa, IEF, agarosa de inversión de campo y electroforesis en 2-D
Certifications
Marcado CE, CSA C22.2 1010.1, EN61010-1, UL3101-1.
Especificaciones
Especificaciones
EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Mini unidad de electroforesis vertical, completa con accesorios de 0,75 mm
45 °C
0,2 in
10,14 oz
3,14 in
6,49 in
16,5 cm
6,29 in
6,29 in
500 V
500 mA
Hasta el 80 %
113 °F
De 15 °C a 30 °C
0,07 cm
300 ml
8 cm
3,93 in
10 cm
16 cm
16 cm
12 W
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Hoefer™ Sistemas de electroforesis vertical Mighty Small™ II Mini > SE250 completo; con peines/separadores de 0,75 mm de grosor