Learn More
Hoefer™ Unidades de electroforesis en gel submarinas Maxi-Plus y Maxi-Plus
Código de producto. 12665766
Change view
Click to view available options
Longitud del gel (imperial):
7,8 in
9,8 in
11,8 in
Anchura del gel (imperial):
7,8 in
9,8 in
11,8 in
Rango de humedad:
80 %
Hasta el 80 %
Tamaño de muestra:
160
624
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud del gel (imperial) Anchura del gel (imperial) Rango de humedad Tamaño de muestra unitSize
12665766 7,8 in 7,8 in Hasta el 80 % 160 cada uno
12666203 9,8 in 11,8 in 80 % 624 cada uno
12665786 11,8 in 9,8 in Hasta el 80 % 624 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12665766 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor SUB20C
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para estudios analíticos y preparativos de alta resolución de nucleicos ácidos
  • Gran formato ideal para técnicas de alta resolución
  • Peines compatibles con pipetas multicanal
  • Peines codificados por colores y ajustables en altura
  • Puertos de recirculación de tampón
  • Tiras de carga de colores
  • Bandeja de funcionamiento transparente UV
  • Asas laterales para un transporte seguro y fácil
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, CE
Tipo Unidad de electroforesis en gel submarina
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Conjunto de cámara de tampón con puertos de refrigeración, tapa de seguridad con cables de alta tensión, bandeja de ensayo con puertas de colada, 1 mm de grosor, peines de 16pocillos, tiras de carga de color, puertos de recirculación de tampón
Tamaño de muestra 160
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Volumen del tampón (imperial) 74,3 oz
Volumen del tampón (métrico) 2200 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 18,7 x 10,6 x 3,1 pulg (47,5 x 27x 8 cm)
Longitud (imperial) 18,7 in
Longitud del gel (imperial) 7,8 in
Longitud (métrico) 47,5 cm
Longitud del gel (métrico) 20 cm
Anchura (imperial) 10,6 in
Anchura del gel (imperial) 7,8 in
Anchura (métrico) 27 cm
Anchura del gel (métrico) 20 cm
Altura (imperial) 3,1 in
Altura (métrico) 8 cm
Tensión 1000 V
Vataje 500 W
Amperaje 500 mA