Learn More
Hoefer™ Unidad de electroforesis submarina HE 99X Max
Código de producto. 11519573
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
HE 99X Max Basic
HE 99X Max Complete
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
11519573 HE 99X Max Basic cada uno
12004817 HE 99X Max Complete cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11519573 Proveedor Hoefer™ N.º de proveedor HE99X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    557.00€
    541.15€ / paquete de 1
    Ahorro 15.85€
    2% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cámara para tampón con electrodos y patas niveladoras, tapa de seguridad con puntas, nivel de burbuja. El sistema completo (03-500-121) también incluye una bandeja de colada de gel de 15 x 20 cm y una bandeja de funcionamiento transparente a los rayos UV; Peine de 1,5 mm de espesor y 15 pocillos; parte posterior del peine ajustable que permite controlar la profundidad de los pocillos de muestra.
Ofrece un colado de gel sin cinta o barreras
  • La unidad se adapta a diferentes longitudes de gel para una máxima resolución de los fragmentos de ADN
  • Los puentes de agarosa también se adaptan, por lo que los geles se pueden utilizar de forma no submarina.
  • Su diseño robusto proporciona fiabilidad y seguridad
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN61010-1, UL61010A-1, CSA C22.2 1010.1, CE
Tipo Unidad de electroforesis de agarosa horizontal
Rango de humedad Hasta el 80 %
Incluye Conjunto de cámara para tampón, tapa de seguridad con cables de alta tensión, juntas de espuma, nivel de burbuja
Modelo HE 99X Max Basic
Tamaño de muestra 60
Temperatura máxima (imperial) 113 °F
Temperatura máxima (métrico) 45 °C
Volumen del tampón (imperial) 40,5 oz
Volumen del tampón (métrico) 1200 ml
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 36 x 18.2 x 14 cm
Longitud (imperial) 14,1 in
Longitud del gel (imperial) 5,9 pulg. (14,99 cm) 3,9 pulg. (9,91 cm) o 7,8 pulg. (19,80 cm)
Longitud (métrico) 36 cm
Longitud del gel (métrico) 15, 10 o 20 cm
Anchura (imperial) 7,1 in
Anchura del gel (imperial) 5,9 in
Anchura (métrico) 18,2 cm
Anchura del gel (métrico) 15 cm
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 14 cm
Tensión 200 V
Vataje 20 W
Amperaje 100 mA